2-Chloro-6-methylquinoline-3-methanol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR309263-1G OR309263-5G
APOSOR309263-1GEA 2380 DKK
APOSOR309263-1G APOSOR309263-5G
2-Chloro-6-methylquinoline-3-methanol
2-Chloro-6-methylquinoline-3-methanol
Formel: C₁₁H₁₀ClNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02232327
CAS-nummer: 123637-97-8