2-Chloro-6-ethoxyquinoline-3-methanol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR309260-1G OR309260-5G
APOSOR309260-1GEA 2380 DKK
APOSOR309260-1G APOSOR309260-5G
2-Chloro-6-ethoxyquinoline-3-methanol
2-Chloro-6-ethoxyquinoline-3-methanol
Formel: C₁₂H₁₂ClNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02741774
CAS-nummer: 333408-52-9