4,8-Dichloro-2-trichloromethylquinoline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR309242-1G OR309242-5G
APOSOR309242-1GEA 2140 DKK
APOSOR309242-1G APOSOR309242-5G
4,8-Dichloro-2-trichloromethylquinoline
4,8-Dichloro-2-trichloromethylquinoline
Formel: C₁₀H₄Cl₅N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00272425
CAS-nummer: 93600-66-9