8-Ethyl-2-methylquinoline-3-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR309236-1G OR309236-5G
APOSOR309236-1GEA 2440 DKK
APOSOR309236-1G APOSOR309236-5G
8-Ethyl-2-methylquinoline-3-carboxylic acid
8-Ethyl-2-methylquinoline-3-carboxylic acid
Formel: C₁₃H₁₃NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09787885
CAS-nummer: 948291-31-4