8-Bromo-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR309233-1G OR309233-5G
APOSOR309233-1GEA 1900 DKK
APOSOR309233-1G APOSOR309233-5G
8-Bromo-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
8-Bromo-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₆BrNO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02179785
CAS-nummer: 35973-17-2