7-Methylquinoline-3-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR309231-1G
OR309231-5G
APOSOR309231-1GEA
2950
DKK
APOSOR309231-1G
APOSOR309231-5G
7-Methylquinoline-3-carboxylic acid
7-Methylquinoline-3-carboxylic acid
Formel:
C₁₁H₉NO₂ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD09787877 CAS-nummer: 948291-17-6 |