3-Amino-3-hydroxymethyloxetane
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR309090-500MG OR309090-250MG
APOSOR309090-500MGEA 1970 DKK
APOSOR309090-500MG APOSOR309090-250MG
3-Amino-3-hydroxymethyloxetane
3-Amino-3-hydroxymethyloxetane
Formel: C₄H₉NO₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD20926150
CAS-nummer: 1305208-37-0