7-Acetyl-1H-indazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR30887-1G OR30887-250MG
APOSOR30887-1GEA 436 DKK
APOSOR30887-1G APOSOR30887-250MG
7-Acetyl-1H-indazole
7-Acetyl-1H-indazole
Formel: C₉H₈N₂O
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD11869765
CAS-nummer: 1159511-22-4