6-Acetyl-1H-indazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR30886-1G OR30886-250MG
APOSOR30886-1GEA 2950 DKK
APOSOR30886-1G APOSOR30886-250MG
6-Acetyl-1H-indazole
6-Acetyl-1H-indazole
Formel: C₉H₈N₂O
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD11869764
CAS-nummer: 189559-85-1