4-(Hydroxymethyl)-1H-indazole 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR30858-1G OR30858-5G
APOSOR30858-1GEA 197 DKK
APOSOR30858-1G APOSOR30858-5G
4-(Hydroxymethyl)-1H-indazole 97%
4-(Hydroxymethyl)-1H-indazole
Formel: C₈H₈N₂O
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11052642
CAS-nummer: 709608-85-5