(3S)-3-(Methoxymethyl)morpholine hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
(S)-3-(Methoxymethyl)morpholine hydrochloride
OR308173-1G
OR308173-250MG
APOSOR308173-1GEA
1260
DKK
APOSOR308173-1G
APOSOR308173-250MG
(3S)-3-(Methoxymethyl)morpholine hydrochloride
(3S)-3-(Methoxymethyl)morpholine hydrochloride
Formel:
C₆H₁₃NO₂·ClH Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD09608107 CAS-nummer: 218594-76-4 |