(3R)-3-(Methoxymethyl)morpholine hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (R)-3-(Methoxymethyl)morpholine hydrochloride
OR308172-1G OR308172-250MG
APOSOR308172-1GEA 2690 DKK
APOSOR308172-1G APOSOR308172-250MG
(3R)-3-(Methoxymethyl)morpholine hydrochloride
(3R)-3-(Methoxymethyl)morpholine hydrochloride
Formel: C₆H₁₃NO₂·ClH
Molekylvægt: 167.634 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09608106
CAS-nummer: 218594-74-2