(2S)-Morpholine-2-carboxylic acid hydrochloride 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (S)-Morpholine-2-carboxylic acid hydrochloride
OR308154-1G OR308154-5G OR308154-10G
APOSOR308154-1GEA 567 DKK
APOSOR308154-1G APOSOR308154-5G APOSOR308154-10G
(2S)-Morpholine-2-carboxylic acid hydrochloride 99%
(2S)-Morpholine-2-carboxylic acid hydrochloride
Formel: C₅H₉NO₃·ClH
Molekylvægt: 167.591 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13186759
CAS-nummer: 1439373-55-3