tert-Butyl (3R,4R)-3-amino-4-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 1-Boc-(3S,4S)-3-amino-4-hydroxypyrrolidine
OR308146-1G OR308146-5G
APOSOR308146-1GEA 1210 DKK
APOSOR308146-1G APOSOR308146-5G
tert-Butyl (3R,4R)-3-amino-4-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl (3R,4R)-3-amino-4-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate
Formel: C₉H₁₈N₂O₃
Molekylvægt: 202.251 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11111251
CAS-nummer: 190792-74-6