tert-Butyl (3R)-3-(methylamino)pyrrolidine-1-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR308134-1G OR308134-5G
APOSOR308134-1GEA 205 DKK
APOSOR308134-1G APOSOR308134-5G
tert-Butyl (3R)-3-(methylamino)pyrrolidine-1-carboxylate
tert-Butyl (3R)-3-(methylamino)pyrrolidine-1-carboxylate
Formel: C₁₀H₂₀N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09752961
CAS-nummer: 199336-83-9