(2R)-2-(Aminomethyl)piperidine, N1-BOC protected
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR308131-1G OR308131-5G
APOSOR308131-1GEA 2260 DKK
APOSOR308131-1G APOSOR308131-5G
(2R)-2-(Aminomethyl)piperidine, N1-BOC protected
(2R)-2-(Aminomethyl)piperidine, N1-BOC protected
Formel: C₁₁H₂₂N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06659040
CAS-nummer: 683233-14-9