(2S)-2-(Aminomethyl)piperidine, N1-BOC protected
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR308130-1G OR308130-5G
APOSOR308130-1GEA 1250 DKK
APOSOR308130-1G APOSOR308130-5G
(2S)-2-(Aminomethyl)piperidine, N1-BOC protected
(2S)-2-(Aminomethyl)piperidine, N1-BOC protected
Formel: C₁₁H₂₂N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06799358
CAS-nummer: 475105-35-2