1-tert-Butyl 2-methyl (2R)-piperazine-1,2-dicarboxylate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR308065-1G OR308065-5G
APOSOR308065-1GEA 0 DKK
APOSOR308065-1G APOSOR308065-5G
1-tert-Butyl 2-methyl (2R)-piperazine-1,2-dicarboxylate 97%
1-tert-Butyl 2-methyl (2R)-piperazine-1,2-dicarboxylate
Formel: C₁₁H₂₀N₂O₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04115327
CAS-nummer: 252990-05-9