(2R)-1-(tert-Butoxycarbonyl)piperazine-2-carboxylic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (R)-1-Boc-Piperazine-2-carboxylic acid
OR308064-1G OR308064-5G
APOSOR308064-1GEA 818 DKK
APOSOR308064-1G APOSOR308064-5G
(2R)-1-(tert-Butoxycarbonyl)piperazine-2-carboxylic acid 97%
(2R)-1-(tert-Butoxycarbonyl)piperazine-2-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₁₈N₂O₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02179106
CAS-nummer: 278788-60-6