tert-Butyl [4-(methylamino)butyl]carbamate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: tert-Butyl (4-(methylamino)butyl)carbamate
OR308003-1G OR308003-5G
APOSOR308003-1GEA 1170 DKK
APOSOR308003-1G APOSOR308003-5G
tert-Butyl [4-(methylamino)butyl]carbamate
tert-Butyl [4-(methylamino)butyl]carbamate
Formel: C₁₀H₂₂N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD06808587
CAS-nummer: 874831-66-0