6,8-Dichloro-4-hydroxy-2-methylquinoline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR307999-1G OR307999-5G
APOSOR307999-1GEA 2200 DKK
APOSOR307999-1G APOSOR307999-5G
6,8-Dichloro-4-hydroxy-2-methylquinoline
6,8-Dichloro-4-hydroxy-2-methylquinoline
Formel: C₁₀H₇Cl₂NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00100263
CAS-nummer: 95541-31-4