4-Hydroxy-8-methylquinoline-3-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR307981-1G OR307981-5G
APOSOR307981-1GEA 1460 DKK
APOSOR307981-1G APOSOR307981-5G
4-Hydroxy-8-methylquinoline-3-carboxylic acid
4-Hydroxy-8-methylquinoline-3-carboxylic acid
Formel: C₁₁H₉NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01909986
CAS-nummer: 35966-17-7