1-Methylcyclohexane-1-carboxaldehyde, Technical Grade
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Formyl-1-methylcyclohexane
OR30798-1G OR30798-5G OR30798-10G
APOSOR30798-1GEA 1180 DKK
APOSOR30798-1G APOSOR30798-5G APOSOR30798-10G
1-Methylcyclohexane-1-carboxaldehyde, Technical Grade
1-Methylcyclohexane-1-carboxaldehyde
Formel: C₈H₁₄O
Molekylvægt: 126.196 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD12028616
CAS-nummer: 6140-64-3
UN nummer: 1993
ADR: 3 III