4-Hydroxy-6-methoxyquinoline-3-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR307977-1G OR307977-5G
APOSOR307977-1GEA 458 DKK
APOSOR307977-1G APOSOR307977-5G
4-Hydroxy-6-methoxyquinoline-3-carboxylic acid
4-Hydroxy-6-methoxyquinoline-3-carboxylic acid
Formel: C₁₁H₉NO₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00024003
CAS-nummer: 28027-16-9