4-Amino-8-methoxyquinoline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR307959-1G OR307959-5G
APOSOR307959-1GEA 2440 DKK
APOSOR307959-1G APOSOR307959-5G
4-Amino-8-methoxyquinoline
4-Amino-8-methoxyquinoline
Formel: C₁₀H₁₀N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08063217
CAS-nummer: 220844-65-5