4-Amino-7-methoxyquinoline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Amino-7-methoxylquinoline
OR307954-1G OR307954-250MG
APOSOR307954-1GEA 2350 DKK
APOSOR307954-1G APOSOR307954-250MG
4-Amino-7-methoxyquinoline
4-Amino-7-methoxyquinoline
Formel: C₁₀H₁₀N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08063213
CAS-nummer: 103040-78-4