4-Amino-7-chloro-2-methylquinoline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR307950-1G OR307950-250MG
APOSOR307950-1GEA 2620 DKK
APOSOR307950-1G APOSOR307950-250MG
4-Amino-7-chloro-2-methylquinoline
4-Amino-7-chloro-2-methylquinoline
Formel: C₁₀H₉ClN₂
Molekylvægt: 192.645 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01870540
CAS-nummer: 68017-47-0