2-Chloro-8-ethylquinoline-3-carbonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR307926-1G OR307926-5G
APOSOR307926-1GEA 2440 DKK
APOSOR307926-1G APOSOR307926-5G
2-Chloro-8-ethylquinoline-3-carbonitrile
2-Chloro-8-ethylquinoline-3-carbonitrile
Formel: C₁₂H₉ClN₂
Molekylvægt: 216.666 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09035781
CAS-nummer: 880105-72-6