2-Chloro-6-ethylquinoline-3-carboxaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR307922-1G OR307922-5G
APOSOR307922-1GEA 2200 DKK
APOSOR307922-1G APOSOR307922-5G
2-Chloro-6-ethylquinoline-3-carboxaldehyde
2-Chloro-6-ethylquinoline-3-carboxaldehyde
Formel: C₁₂H₁₀ClNO
Molekylvægt: 219.667 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02227042
CAS-nummer: 436088-07-2