Sodium toluene-4-sulphinate dihydrate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR30790-100G OR30790-250G
APOSOR30790-100GEA 349 DKK
APOSOR30790-100G APOSOR30790-250G
Sodium toluene-4-sulphinate dihydrate 95%
Sodium toluene-4-sulphinate dihydrate
Formel: C₇H₇O₂S·Na·2H₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00149642
CAS-nummer: 7257-26-3