2-Chloro-3-(2-chloroethyl)-7-methoxyquinoline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR307898-1G OR307898-5G
APOSOR307898-1GEA 1770 DKK
APOSOR307898-1G APOSOR307898-5G
2-Chloro-3-(2-chloroethyl)-7-methoxyquinoline
2-Chloro-3-(2-chloroethyl)-7-methoxyquinoline
Formel: C₁₂H₁₁Cl₂NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04971676
CAS-nummer: 73863-51-1