2,7-Dichloro-8-methylquinoline-3-carbonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR307888-1G OR307888-5G
APOSOR307888-1GEA 2260 DKK
APOSOR307888-1G APOSOR307888-5G
2,7-Dichloro-8-methylquinoline-3-carbonitrile
2,7-Dichloro-8-methylquinoline-3-carbonitrile
Formel: C₁₁H₆Cl₂N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09787545
CAS-nummer: 948291-65-4