Methyl 2-hydroxy-6-methylisonicotinate 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Methyl 2-hydroxy-6-methylpyridine-4-carboxylate, 2-Hydroxy-4-(methoxycarbonyl)-6-methylpyridine
OR30788-1G OR30788-250MG
APOSOR30788-1GEA 218 DKK
APOSOR30788-1G APOSOR30788-250MG
Methyl 2-hydroxy-6-methylisonicotinate 95+%
Methyl 2-hydroxy-6-methylisonicotinate
Formel: C₈H₉NO₃
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD13188667
CAS-nummer: 98491-78-2