6-Bromo-3-hydroxyquinoline 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 6-Bromoquinolin-3-ol
OR307869-1G OR307869-250MG
APOSOR307869-1GEA 1040 DKK
APOSOR307869-1G APOSOR307869-250MG
6-Bromo-3-hydroxyquinoline 95%
6-Bromo-3-hydroxyquinoline
Formel: C₉H₆BrNO
Molekylvægt: 224.054 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09260430
CAS-nummer: 552330-94-6