4-Amino-6-bromo-2-methylquinoline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR307857-1G OR307857-5G
APOSOR307857-1GEA 2380 DKK
APOSOR307857-1G APOSOR307857-5G
4-Amino-6-bromo-2-methylquinoline
4-Amino-6-bromo-2-methylquinoline
Formel: C₁₀H₉BrN₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00814272
CAS-nummer: 96938-26-0