7-Chloro-4-hydroxy-2-methylquinoline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR307855-1G OR307855-5G
APOSOR307855-1GEA 2200 DKK
APOSOR307855-1G APOSOR307855-5G
7-Chloro-4-hydroxy-2-methylquinoline
7-Chloro-4-hydroxy-2-methylquinoline
Formel: C₁₀H₈ClNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00272320
CAS-nummer: 15644-88-9