2,7,8-Trimethylquinoline-3-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR307854-1G OR307854-5G
APOSOR307854-1GEA 2440 DKK
APOSOR307854-1G APOSOR307854-5G
2,7,8-Trimethylquinoline-3-carboxylic acid
2,7,8-Trimethylquinoline-3-carboxylic acid
Formel: C₁₃H₁₃NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08437591
CAS-nummer: 92513-34-3