7,8-Dimethyl-4-hydroxyquinoline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR307847-1G OR307847-5G
APOSOR307847-1GEA 2200 DKK
APOSOR307847-1G APOSOR307847-5G
7,8-Dimethyl-4-hydroxyquinoline
7,8-Dimethyl-4-hydroxyquinoline
Formel: C₁₁H₁₁NO
Molekylvægt: 173.211 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00272459
CAS-nummer: 178984-37-7