5,8-Dimethyl-4-hydroxyquinoline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR307844-1G OR307844-5G
APOSOR307844-1GEA 1640 DKK
APOSOR307844-1G APOSOR307844-5G
5,8-Dimethyl-4-hydroxyquinoline
5,8-Dimethyl-4-hydroxyquinoline
Formel: C₁₁H₁₁NO
Molekylvægt: 173.211 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00272456
CAS-nummer: 203626-57-7