2-Chloro-3-phenylquinoline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR307834-1G
OR307834-5G
APOSOR307834-1GEA
2200
DKK
APOSOR307834-1G
APOSOR307834-5G
2-Chloro-3-phenylquinoline
2-Chloro-3-phenylquinoline
Formel:
C₁₅H₁₀ClN Molekylvægt: 239.7 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD02179790 CAS-nummer: 2859-30-5 |