2-Chloro-7-methylquinoline-3-carbonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR307832-1G OR307832-5G
APOSOR307832-1GEA 2200 DKK
APOSOR307832-1G APOSOR307832-5G
2-Chloro-7-methylquinoline-3-carbonitrile
2-Chloro-7-methylquinoline-3-carbonitrile
Formel: C₁₁H₇ClN₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08437564
CAS-nummer: 79249-34-6