7-Bromo-2-chloroquinoline-3-carboxaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR307818-1G OR307818-5G
APOSOR307818-1GEA 2260 DKK
APOSOR307818-1G APOSOR307818-5G
7-Bromo-2-chloroquinoline-3-carboxaldehyde
7-Bromo-2-chloroquinoline-3-carboxaldehyde
Formel: C₁₀H₅BrClNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06239277
CAS-nummer: 136812-31-2