4-Chloro-2-trichloromethyl-quinoline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR307814-1G
OR307814-5G
APOSOR307814-1GEA
1770
DKK
APOSOR307814-1G
APOSOR307814-5G
4-Chloro-2-trichloromethyl-quinoline
4-Chloro-2-trichloromethyl-quinoline
Formel:
C₁₀H₅Cl₄N Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00272353 CAS-nummer: 35871-17-1 |