7-Chloro-2-methyl-quinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR307812-1G
OR307812-5G
APOSOR307812-1GEA
1770
DKK
APOSOR307812-1G
APOSOR307812-5G
7-Chloro-2-methyl-quinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
7-Chloro-2-methyl-quinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
Formel:
C₁₃H₁₂ClNO₂ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD05863550 CAS-nummer: 733719-74-9 |