[2-(2-Hydroxy-ethoxy)-ethyl]-carbamic acid 9H-fluoren-9-ylmethyl ester 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Fmoc-N-amido-PEG2-alcohol, (9H-Fluoren-9-yl)methyl (2-(2-hydroxyethoxy)ethyl)carbamate, Fmoc-5-amino-3-oxa-1-pentanol
OR307805-1G OR307805-5G
APOSOR307805-1GEA 382 DKK
APOSOR307805-1G APOSOR307805-5G
[2-(2-Hydroxy-ethoxy)-ethyl]-carbamic acid 9H-fluoren-9-ylmethyl ester 99%
[2-(2-Hydroxy-ethoxy)-ethyl]-carbamic acid 9H-fluoren-9-ylmethyl ester
Formel: C₁₉H₂₁NO₄
Molekylvægt: 327.374 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD04974286
CAS-nummer: 299430-87-8