4-Oxo-cyclopentane-trans-1,2-dicarboxylic acid dimethyl ester
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR307798-1G OR307798-5G
APOSOR307798-1GEA 1090 DKK
APOSOR307798-1G APOSOR307798-5G
4-Oxo-cyclopentane-trans-1,2-dicarboxylic acid dimethyl ester
4-Oxo-cyclopentane-trans-1,2-dicarboxylic acid dimethyl ester
Formel: C₉H₁₂O₅
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06409224
CAS-nummer: 28269-03-6