4-(4-Aminophenylamino)- piperidine-1-carboxylic acid benzyl ester hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR307788-1G OR307788-250MG
APOSOR307788-1GEA 4000 DKK
APOSOR307788-1G APOSOR307788-250MG
4-(4-Aminophenylamino)- piperidine-1-carboxylic acid benzyl ester hydrochloride
4-(4-Aminophenylamino)- piperidine-1-carboxylic acid benzyl ester hydrochloride
Formel: C₁₉H₂₃N₃O₂·ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12026442
CAS-nummer: 1204810-32-1