6-Bromo-benzo[d]isoxazole-3-carboxylic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 6-Bromobenzo[d]isoxazole-3-carboxylic acid
OR307765-1G OR307765-5G OR307765-250MG
APOSOR307765-1GEA 1720 DKK
APOSOR307765-1G APOSOR307765-5G APOSOR307765-250MG
6-Bromo-benzo[d]isoxazole-3-carboxylic acid 95%
6-Bromo-benzo[d]isoxazole-3-carboxylic acid
Formel: C₈H₄BrNO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09027541
CAS-nummer: 1123169-17-4