1-(3,4-Dimethoxyphenyl)cyclopropanecarboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR307749-1G OR307749-500MG
APOSOR307749-1GEA 2130 DKK
APOSOR307749-1G APOSOR307749-500MG
1-(3,4-Dimethoxyphenyl)cyclopropanecarboxylic acid
1-(3,4-Dimethoxyphenyl)cyclopropanecarboxylic acid
Formel: C₁₂H₁₄O₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08442257
CAS-nummer: 862821-16-7