cis-tert-Butyl 3-(3-bromophenyl)-aziridine-2-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR307706-1G OR307706-250MG
APOSOR307706-1GEA 3820 DKK
APOSOR307706-1G APOSOR307706-250MG
cis-tert-Butyl 3-(3-bromophenyl)-aziridine-2-carboxylate
cis-tert-Butyl 3-(3-bromophenyl)-aziridine-2-carboxylate
Formel: C₁₃H₁₆BrNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD26936317
CAS-nummer: 1980008-31-8